Learn More
Acétate de sodium anhydre, 99,997 % (pureté du métal), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 011005.14
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 127-09-3 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11391608
  • 127.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 10
Identifiants chimiques
127-09-3
82.034
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
517045
sodium ; acétate
C2H3NaO2
MFCD00012459
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CHEBI:32954
CC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Sodium acetate, anhydrous
99.997% (metals basis)
MFCD00012459
White crystalline powder
Very soluble in water. Soluble in alcohol.
CC(=O)[O-].[Na+]
82.034
CHEBI:32954
Poudre
Nearly odorless
Noir
25g
127-09-3
C2H3NaO2
3595639
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium ; acétate
517045
82.03
1.528 g/cm3 at 20°C
Hygroscopic
324°C
Vidéos
FDS Documents