Learn More
Acétate de sodium, pour HPLC, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15676750
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodium acetate
[Na+].CC([O-])=O
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodium acetate
[Na+].CC([O-])=O
pour HPLC, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3COONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Point d’éclair <250°C (>482°F)
Poids de la formule 82.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (NT)
Température d’allumage 1112°F