Learn More
Acétate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., anhydre, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072070
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodium acetate
[Na+].CC([O-])=O
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodium acetate
[Na+].CC([O-])=O
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., anhydre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Anhydrous
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3COONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Point d’éclair >250°C (>482°F)
Poids de la formule 82.03g/mol
Qualité ACS/certifié pur
Température d’allumage 1112°F