Learn More
Acétate de sodium, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium acetate |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | CH3COONa |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Point d’éclair | <250°C (>482°F) |
Poids de la formule | 82.03g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% (metals basis) |
Qualité | TraceSELECT™ |
Température d’allumage | 1112°F |