Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, certifié AR pour analyse, Crystal, Fisher Chemical
Catalog Number 10030350
35.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
50.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
acétate de sodium trihydraté, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium usp:jan, acétate de sodium usan:jan, acétate de sodium tn, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI : 32138
Sodium ; acétate ; trihydrate
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
acétate de sodium trihydraté, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium usp:jan, acétate de sodium usan:jan, acétate de sodium tn, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI : 32138
Sodium ; acétate ; trihydrate
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Trihydrate d’acétate de sodium, certifié AR pour analyse, Crystal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
pH 8 à 9.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 136.08 g/mol
Forme physique Solide