Learn More
Le trihydrate d’acétate de sodium, extra pur, SLR, Crystal, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
C2H9NaO5, numéro CAS-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusine, acétate de sodium tn, acétate de sodium usan:jan, tutofusine, acétate de sodium usp:jan, natrium acétate-3-wasser, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium trihydraté, 5 kg, CHEBI:32138, blanc, 136,08 g/mol
Spécification
Point de fusion | 58°C |
Couleur | Blanc |
pH | 8 à 9.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 136.08 g/mol |
Qualité | Analytique, extra pur |
Conditionnement | Récipient en plastique |