Learn More
Benzoate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3346503
15.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
532-32-1
C7H5NaO2
144.11
MFCD00012463
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
517055
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
532-32-1
C7H5NaO2
144.11
MFCD00012463
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
517055
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Sodium benzoate is widely used as a preservative in food, medicine, cosmetics and animal feeds. It is used in the treatment of hyperammonemia and urea cycle disorders. It is used in the fireworks as a fuel in whistle mix. It is also used in the preparation of toothpaste and mouthwashes. It finds application in most of the acidic foods such as salad dressings (vinegar), carbonated drinks (carbonic acid), jams and fruit juices (citric acid), pickles (vinegar), and condiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzoate de sodium est largement utilisé comme conservateur dans les aliments, les médicaments, les cosmétiques et la nourriture pour animaux. Il est utilisé dans le traitement de l’hyperammoniémie et des troubles du cycle de l’urée. Il est utilisé dans les feux d’artifice comme combustible dans le mélange de sifflet. Il est également utilisé dans la préparation des dentifrices et des bains de bouche. Il est utilisé dans la plupart des aliments acides tels que les vinaigrettes (vinaigre), les boissons gazeuses (acide carbonique), les confitures et les jus de fruits (acide citrique), les cornichons (vinaigre) et les condiments.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’ammoniac et la pyridine.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents alcalins, les acides minéraux et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium benzoate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
Nom IUPAC sodium benzoate
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou granulés ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium benzoate