Learn More
Bismuthate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813644
54.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12232-99-4
BiNaO3
279.96
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
4063671
dioxo(oxydo)bismuth de sodium
[O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12232-99-4
BiNaO3
279.96
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
4063671
dioxo(oxydo)bismuth de sodium
[O-][Bi](=O)=O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium bismuthate
Quantité 25 g
Formule linéaire NaBiO3
Merck Index 15,8721
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Poids de la formule 279.96
Qualité Réactif ACS