Learn More
Bisulfate de sodium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bisulfate |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | NaHSO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 120.06g/mol |
Pourcentage de pureté | 93 to 102% (T), 95% |