missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ Bromate de sodium, Honeywell

≥ 99 %

Marque:  Honeywell Fluka™ 02151-1KG

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 7789-38-0 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1494 Chem class : 5.1 Pack group : II

Quantité 1kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15690570

  • 83.95€ / 1kg

En stock, prêt à être expédié: 19

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification

Identifiants chimiques

7789-38-0
150.891
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
23668195
bromate de sodium
BrNaO3
MFCD00003476
sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
CHEBI:75229
[O-]Br(=O)=O.[Na+]

Spécification

Sodium Bromate
BrNaO3
MFCD00003476
sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
[O-]Br(=O)=O.[Na+]
150.891
CHEBI:75229
≥99%
1kg
7789-38-0
NaBrO3
1494
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
bromate de sodium
23668195
150.89g/mol
3.339g/mL at 25°C
Vidéos
FDS Documents