Learn More
Bromure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073506
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
Bromure de sodium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 755°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8.8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC bromure de sodium
Poids de la formule 102.89g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique