Learn More
Carbonate de sodium, anhydre, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390886
176.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.53kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate