Learn More
Sodium Carbonate, Anhydrous, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marque:  JT Baker 3604-01
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 497-19-8 Poids : 0.50000kg
Quantité. 500g
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Code produit. 13508460
  • 98.25€ / 500g
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
497-19-8
105.988
10340
CNa2O3
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:29377
Spécification
Sodium Carbonate
497-19-8
CNa2O3
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
105.988
CHEBI:29377
Granular
1L = 2.53kg
Anhydrous
Baker Analyzed™ ACS Reagent
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
disodium;carbonate
10340
105.99
Wide Mouth Amber Glass Bottle
500g
Vidéos