Learn More
Carbonate de sodium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15657090
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Fiberboard Box
Flacon poly
Poly Bottle
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥99,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique Anhydrous
Quantité 12 kg
Notes de pourcentage du dosage calc. to the dried substance
Formule linéaire Na2CO3
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodium;carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité ACS Reagent
Conditionnement Fiberboard Box
Densité 2.53 g/cm3