Learn More
Carbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydre, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydre, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
Marque:  Honeywell Fluka 13418-25KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 497-19-8 Poids : 25.00000kg
Quantité. 25kg
Code produit. 15631300
  • 234.69€ / 25kg
En stock, prêt à être expédié : 239
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
497-19-8
105.988
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CHEBI:29377
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
CNa2O3
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
disodique ; carbonate
Spécification
Sodium carbonate
497-19-8
≤100.0000%
CNa2O3
NONH for all modes of transport
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
105.988
CHEBI:29377
99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
2.53 g/cm3
851°C (literature)
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
≥90.0000%
99.5 to 100.5%
Na2CO3
4154566
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
disodique ; carbonate
10340
105.99
puriss.
Sachet en papier / poly
25kg