Learn More
Carbonate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Carbonate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Forme physique | Anhydre |
Quantité | 25 kg |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4154566 |
Nom IUPAC | disodium carbonate |
Poids de la formule | 105.99g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.8% (calc. to the dried substance) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.