Learn More
Chloranilate de sodium trihydraté, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10005790
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau Sodium chloranilate trihydrate
Note relative au nom 95%
CAS 36275-66-8
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6Cl2Na2O4·3H2O
Numéro MDL MFCD00150173
Quantité 25 g
Synonyme chloranilic acid sodium salt, chloranilic acid disodium salt, disodium chloranilate, chloroanilic acid sodium salt, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, disodium salt, sodium chloranilate, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, sodium salt 1:2, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate, chloranilic acid sodium salt hydrate, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis olate
Clé InChI FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ;2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate
Poids moléculaire (g/mol) 307
CID PubChem 118938
Poids de la formule 307
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline