Learn More
Chlorure de sodium, certifié AR, pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical™
ClNa, numéro CAS-7647-14-5, solution saline, sel de table, sel, chlorure de sodium, sel ordinaire, sel gemme, dendrite, halite, chlorure de sodium nacl, purex, 1 kg, 1 461 °C, CHEBI:26710, blanc, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, chlorure de sodium, 801 °C, 3477, récipient de poudre en plastique, 5,0 à 8,0, solide, 5234
Marque: Fisher Chemical S/3160/60
43.45 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7647-14-5 Poids : 1.00000kg
Description
ClNa, numéro CAS-7647-14-5, solution saline, sel de table, sel, chlorure de sodium, sel ordinaire, sel gemme, dendrite, halite, chlorure de sodium nacl, purex, 1 kg, 1 461 °C, CHEBI:26710, blanc, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, chlorure de sodium, 801 °C, 3477, récipient de poudre en plastique, 5,0 à 8,0, solide, 5234
Spécification
1461°C | |
Blanc | |
5,0 à 8,0 | |
1 kg | |
ClNa | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Récipient de poudre en plastique |
801°C | |
7647-14-5 | |
Solide | |
99.5% | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chloride | |
5234 | |
58.44g/mol | |
1mmHg 865 |