Learn More
Sodium diatrizoate, 99%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 460961000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Quantité. 100g
Code produit. 15658775
  • 190.20€ / 100g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
737-31-5
635.898
diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
CHEBI:53692
CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
C11H8I3N2NaO4
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
23672589
sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
Spécification
Sodium diatrizoate
C11H8I3N2NaO4
Solubility in water: 600g/L (20°C).
CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
635.898
CHEBI:53692
99%
7% max.
261.0°C to 262.0°C
737-31-5
diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
23672589
635.9
Authentic
Solubility in water: 600g/L (20°C).
100g