Learn More
Dihydrate de dichromate de sodium, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15681110
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7789-12-0
Cr2H4Na2O9
297.995
MFCD00149166
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
108005
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7789-12-0
Cr2H4Na2O9
297.995
MFCD00149166
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
108005
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Purum, ≥99 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Dichromate Dihydrate
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2Cr2O7 · 2H2O
Numéro UN 3086
Poids de la formule 298g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité purum