Learn More
Dicyanamide de sodium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779567
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
1934-75-4
C2N3Na
89.03
MFCD00003535
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
4350929
[Na+].N#C[N-]C#N
1934-75-4
C2N3Na
89.03
MFCD00003535
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
4350929
[Na+].N#C[N-]C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium dicyanamide
Note relative au nom Pure
Point de fusion >300°C
Couleur Rose ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. (NaCl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NaN(CN)2
Quantité 25 g
Beilstein 03, III, 154
Informations sur la solubilité Solubility in water: 260g/L (30°C). Other solubilities: insoluble in aceton,etoh and ethyl acetate
Nom IUPAC Sodium ; dicyanoazanide
Poids de la formule 89.03
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dicyanamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.