Learn More
Dicyanamide de sodium, 97 %, pur, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 176345000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1934-75-4 Poids : 0.58000kg
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10045943
  • 455.00€ / 500g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
1934-75-4
89.03
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
4350929
[Na+].N#C[N-]C#N
C2N3Na
MFCD00003535
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
dicyanoazanide de sodium
Spécification
Sodium dicyanamide
Flacon en plastique
Rose ou blanc
500g
1934-75-4
C2N3Na
MFCD00003535
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
dicyanoazanide de sodium
4350929
Poudre
Pures
Authentic
0.5% max.
>300°C
Pure
2% max. (NaCl) (Argentometry)
NaN(CN)2
03, III, 154
Solubility in water: 260g/L (30°C). Other solubilities: insoluble in aceton,etoh and ethyl acetate
[Na+].N#C[N-]C#N
89.03
89.03
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium dicyanamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats