Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), poudre blanche, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Catalog Number 10593335
22.10 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Seau en PE
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sodium Lauryl Sulfate, SDS
3423265
CHEBI:8984
sodium ; dodécylsulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sodium Lauryl Sulfate, SDS
3423265
CHEBI:8984
sodium ; dodécylsulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Pour les procédures d’extraction de protéines et les gels de polyacrylamide SDS
  • Détergent sans DNase et RNase pour les procédures d’extraction de protéines et l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • SDS est un détergent couramment utilisé pour la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)
  • Le SDS dénature les protéines en perturbant les liaisons non covalentes de la protéine
  • Testé de manière fonctionnelle pour une utilisation en électrophorèse
  • Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate
Couleur Blanc
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Forme physique Solide
Point de fusion 206°C
Notes de qualité de la pureté DNase- and RNase-Free
Plage de pourcentage du dosage (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Notes de pourcentage du dosage (sous forme de sulfate d’alcool gras) > =99 %
Formule linéaire CH3(CH2)10CH2OSO3Na
pH 8.5 to 10
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8768
Identification Pass Test
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥99% (≥98% C12-OH)
Qualité Électrophorèse
Conditionnement Bouteille en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.