Learn More
Éthoxyde de sodium, pur, 21 % dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-192462
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
141-52-6, 64-17-5
C2H5NaO
68.051
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
Sodium ; éthanolate
CC[O-].[Na+]
141-52-6, 64-17-5
C2H5NaO
68.051
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
Sodium ; éthanolate
CC[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Couleur Jaune à marron
Note relative au nom 21% in Ethanol
Point d’ébullition 91.0°C
Formule linéaire C2H5ONa
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Densité 0.8680g/mL
Merck Index 15, 8749
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible (hydrolyse).
Poids de la formule 68.04
Pourcentage de pureté 20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.385
Gravité spécifique 0.868
Viscosité 23 mPa.s (20°C)
Quantité 100 g
Point d’éclair 25°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use