Learn More
Sodium Fluoride, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15661730
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1704°C
Nom chimique ou matériau Sodium Fluoride
Point de fusion 990°C
Couleur Colorless
pH 8 to 10 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 5 g
Formule linéaire NaF
Numéro UN UN1690
Nom IUPAC sodium;fluoride
Poids de la formule 41.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Tension de vapeur 1.4mmHg (0°C)
Densité 2.7g/cu.cm