Learn More
Hydrate de glycocholate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692202
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
207614-05-9
C26H42NNaO6
487.61
MFCD09037360
OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
45051920
Sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]pentanoyl]amino]acétate ; dihydraté
[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
207614-05-9
C26H42NNaO6
487.61
MFCD09037360
OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
45051920
Sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]pentanoyl]amino]acétate ; dihydraté
[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Le glycocholate de sodium hydraté, numéro CAS 207614-05-9, est un conjugué de glycine d’acide biliaire ainsi qu’un détergent biologique ionique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le glycocholate de sodium hydraté est un sel biliaire conjugué
  • Il s’agit d’un détergent ionique
Applications
  • Le glycocholate de sodium hydraté est utilisé pour déterminer les acides biliaires totaux sériques par des méthodes fluorimétriques et enzymatiques.
  • Il a également été utilisé dans des études in vitro pour étudier son effet sur la formation de micelles et la solubilisation de la testostérone.
  • Ce composé est considéré comme un détergent utilisé pour solubiliser les graisses pour l’absorption.
  • Ce produit chimique est dérivé synthétiquement d’un composé naturel, l’acide cholique.
  • L’hydrate de glycocholate de sodium a été testé en laboratoire pour sa capacité à former un système d’administration liposomique pour améliorer l’administration orale d’insuline.Les résultats in vitro ont démontré que les liposomes du glycocholate de sodium ont montré une activité prometteuse et peuvent être utiles pour créer une nouvelle approche permettant de délivrer l’insuline par voie orale plus efficacement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium glycocholate hydrate
Note relative au nom 0.98
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques + 29.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotation spécifique +28° to +31° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) on dry basis
Poids de la formule 487.61
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on dry basis) (Total base)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium glycocholate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.