Learn More
Alfa Aesar™ Hydrate d’hexachloropalladate de sodium(IV), 99,9 % (base de métaux)
Marque:  Alfa Aesar™ 011039.14
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 53823-60-2 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11391668
  • 2267.00€ / 25g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
53823-60-2
MFCD00014235
Spécification
Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Marron à rouge
53823-60-2
Na2PdCl6·xH2O
365.10 (Anhydrous)
99.9%
Hygroscopic
25g
(Base des métaux)
MFCD00014235
Cristalline
Vidéos
FDS Documents