Learn More
Tartrate d’hydrogène de sodium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3527087
34.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
526-94-3
C4H5NaO6
172.07
MFCD00065393,MFCD00065393
NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
23690454
sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
[Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
526-94-3
C4H5NaO6
172.07
MFCD00065393,MFCD00065393
NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
23690454
sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
[Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen tartrate
Point de fusion 253°C
Couleur Blanc
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Merck Index 15, 8725
Informations sur la solubilité Solubility in water: 89g/L (20°C)
Poids de la formule 172.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique