Learn More
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 % (acidimétrique), BioXtra, Honeywell
Catalog Number p-7072316
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]
BioXtra, ≥ 98 % (acidimétrique), pastilles, anhydre
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Quantité 500 g
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (acidimetric)
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 18 mmHg (20°C), 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.