Learn More
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution standard 1 L, 0,01 M de NaOH (0,01 N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 0,01 M de NaOH (0,01 N)
Marque:  Honeywell Fluka 38227-1EA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1310-73-2 Poids : 1.01400kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1 L
Code produit. 15695250
  • 41.46€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié: 200
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
hydroxyde de sodium
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide concentrate
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Ampoule
1 L
1310-73-2
NaOH
NONH for all modes of transport
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hydroxyde de sodium
14798
40g/mol
3 mmHg (37°C)