missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution standard 1 L, 0,01 M de NaOH (0,01 N), Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7122113
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 Ea.
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
hydroxyde de sodium
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
hydroxyde de sodium
[OH-].[Na+]

pour solution standard 1 L, 0,01 M de NaOH (0,01 N)

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide concentrate
Formule linéaire NaOH
Numéro UN NONH for all modes of transport
Quantité 1 L
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'