Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 10,0 M de NaOH (10,0 N), Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120800
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
hydroxyde de sodium
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
hydroxyde de sodium
[OH-].[Na+]
Volumétrique, 10,0 M de NaOH (10,0N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
pH >14
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumetric, 2.0;M HCl (2.0N)
Point d’ébullition 120°C
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Densité 1.327g/mL at 25°C
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 1 L
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 3mmHg (37°C)
Forme physique Liquid