Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, 47/50 %, Chem-Lab
Catalog Number p-8014301
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
7681-52-9
ClNaO
74.439
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
23665760
CHEBI:32146
sodium ; hypochlorite
[O-]Cl.[Na+]
7681-52-9
ClNaO
74.439
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
23665760
CHEBI:32146
sodium ; hypochlorite
[O-]Cl.[Na+]
Utilisé comme désinfectant et agent de blanchiment. La solution d’hypochlorite de sodium 47/50 % Chem-Lab est un composé chimique également connu sous le nom de Javel. Il s’agit d’un réactif de laboratoire courant qui réagit avec de nombreux acides et est un puissant agent oxydant.
Stockage dans un environnement frais, à 2–15°C.
Couleur Jaune
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Composition Available chlorine: ± 13%
Densité 1.22g/mL
Informations sur la solubilité Water Soluble
Poids de la formule 74.44g/mol
Pourcentage de pureté 47/50% (NaClO)
Odeur Chlorine
pH >13
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./