Learn More
Iodure de sodium, 99,999 %, (analyse de traces de métaux), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032620
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7681-82-5
INa
149.89
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium ; iodure
[Na+].[I-]
7681-82-5
INa
149.89
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium ; iodure
[Na+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1300.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 661.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15, 8765
Informations sur la solubilité Solubility in water: 184 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.66
Densité 3.6600g/mL