missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Iodide, ACS, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number 15656970
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium;iodide
[Na+].[I-]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodium;iodide
[Na+].[I-]

Free-flowing, ACS reagent, anhydrous,≥99.5%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 662°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaI
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité 1.793g/L at 20°c
Poids de la formule 149.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Poly bottle
Densité 3.67g/cm3; Vapor Density: >1 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'