Learn More
Iodure de sodium dihydraté, 99+ %, pour analyse, ACROS Organics™
36.97€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS 13517-06-1
Formule moléculaire INa·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 185.93
Numéro MDL MFCD00149211
Clé InChI VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
CID PubChem 23685997
Nom IUPAC Sodium;iodure;dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10032740
FDS Afficher les documents
Acros Organics
202891000
100g Flacon en verre 36.97€
100g
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
10414935
FDS Afficher les documents
Acros Organics
202895000
500g Flacon en verre
144.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Identifiants chimiques
13517-06-1
185.93
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
23685997
O.O.[Na+].[I-]
INa·2H2O
MFCD00149211
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
Sodium;iodure;dihydraté
Spécification
Sodium iodide dihydrate
13517-06-1
INa·2H2O
MFCD00149211
10, 8469
1ppm max.
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Sodium;iodure;dihydraté
185.93
185.93
99+%
50ppm max.
5ppm max.
0.005% max.
3ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
Flacon en verre
100ppm max.
50ppm max.
752°C
100g
For analysis
99% min. (Argentometry)
NaI·2H2O
01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
O.O.[Na+].[I-]
20ppm max.
23685997
Adhérant aux cristaux fins
Analyse
0.02% max. (as Cl)
2.4400g/mL
0.005% max. (in water)
5ppm max.
50ppm max.
0.002% max.
10ppm max.
2.44
Blanc
6 to 9 (5% aq. soln.)
FDS