Learn More
Sodium Metabisulfite, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium metabisulfite |
Point de fusion | >150°C |
Couleur | Colorless |
pH | 3.5 to 5.0 (at 50.00g/L 20°C) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Na2S2O5 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 190.11g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Show More |