Learn More
Méthoxyde de sodium, réactif ACS, solution 0,5 M dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4838950
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
124-41-4, 67-56-1
CH3NaO
54.02
MFCD00012179
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
10942334
Sodium; méthanolate
C[O-].[Na+]
124-41-4, 67-56-1
CH3NaO
54.02
MFCD00012179
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
10942334
Sodium; méthanolate
C[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 65.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Point de fusion -98.0°C
Note relative au nom 0.5M solution in methanol, AcroSeal™
Quantité 100 mL
Formule linéaire CH3ONa
Point d’éclair 11°C
Merck Index 15,8775
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 54.02
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.8
Densité 0.8000g/mL