Learn More
Nitrate de sodium, 99,999 %, (traces de métal), Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 437165000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7631-99-4 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1498 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité. 500g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13478588
  • 1277.10€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 2
Description
Description
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7631-99-4
84.99
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
NNaO3
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium ; nitrate
Spécification
Sodium nitrate
99.999%
NaNO3
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium ; nitrate
24268
84.99
99.999%
Flacon en verre
10ppm max.
Blanc
500g
7631-99-4
NNaO3
15,8778
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.99
CHEBI:63005
Crystals
Base de métaux à l’état de traces
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
380.0°C
306.0°C