Learn More
Nitrate de sodium, conforme aux spécifications analytiques FCC, E251, 99,0-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071809
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
Conforme aux spécifications analytiques FCC, E251, 99,0-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrate
Note relative au nom Meets analytical specification of FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaNO3
Numéro UN 1498
Informations sur la solubilité Soluble in water 1gm/1.1mL, Soluble in alcohol 1gm/125mL, Soluble in boling water 1gm/0.6mL, Soluble in boiling alcohol 1gm/52mL
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Poids de la formule 84.99g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%