Learn More
Nitrite de sodium, 99 %, extra pur, contient un réactif antimassant, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 196620025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7632-00-0 Poids : 2.55000kg Transport : UN number : 1500 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité | 2.5kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
68.995 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
23668193 | |
nitrite de sodium |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
CHEBI:78870 | |
N(=O)[O-].[Na+] |
Spécification
Sodium nitrite | |
7632-00-0 | |
99% | |
NaNO2 | |
01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
N(=O)[O-].[Na+] | |
68.995 | |
CHEBI:78870 | |
Poudre cristalline | |
Extra pur | |
0.3% max. | |
2.5kg |
99% | |
anticaking reagent: < 0.1% | |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
15, 8779 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
nitrite de sodium | |
23668193 | |
69 | |
≥98.5% | |
Flacon en plastique | |
Jaune |