Learn More
Oxalate de sodium, 99,8+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Point de fusion | 250°C |
Couleur | Blanc |
pH | 8 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 134g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium oxalate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.