Learn More
Solution d’oxalate de sodium, 0,05 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium oxalate solution |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | NaOOCCOONa |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3631622 |
Poids de la formule | 134g/mol |