missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™

Purum p.a.,≥97.0% (RT)

Marque:  Honeywell™ 71840-1KG

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 10486-00-7 Poids : 1.00000kg

Quantité. 1kg
Emballage Poly bottle

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15656850

  • 39.66€ / 1kg


En stock 6
Ajouter au panier

Description

Description

  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification

Identifiants chimiques

10486-00-7
MFCD00149231

Spécification

Sodium perborate tetrahydrate
NaBO3 · 4H2O
UN1479
≥10% active oxygen basis
Poly bottle
Crystalline powder
White
1kg
10486-00-7
MFCD00149231
153.86g/mol
Odorless
Soluble
Decomposes on heating
60°C
Vidéos