Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Catalog Number p-7120818
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
10486-00-7
MFCD00149231
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
10486-00-7
MFCD00149231
Purum p.a.,≥97.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition Decomposes on heating
Nom chimique ou matériau Sodium perborate tetrahydrate
Point de fusion 60°C
Couleur White
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 250 g
Formule linéaire NaBO3 · 4H2O
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Soluble
Poids de la formule 153.86g/mol
Pourcentage de pureté ≥10% (active oxygen basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Poly bottle