Learn More
Perchlorate de sodium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735062
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7601-89-0
ClNaO4
122.44
MFCD00003480
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
522606
perchlorate de sodium
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7601-89-0
ClNaO4
122.44
MFCD00003480
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
522606
perchlorate de sodium
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate
Point de fusion 482.0°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaClO4
Merck Index 15, 8784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Poids de la formule 122.44
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2 % max. (130°C, 2 hrs)