Learn More
Perchlorate de sodium, + de 99 %, pour analyse, Acros Organics
Marque: Acros Organics 197120010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7601-89-0 Poids : 1.05000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité | 1kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Description
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7601-89-0 | |
122.44 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
perchlorate de sodium |
ClNaO4 | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
522606 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Spécification
Sodium perchlorate | |
99% min. (on dry substance) | |
NaClO4 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de sodium | |
522606 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
Analyse | |
30ppm max | |
5ppm max. | |
0.005% max. (in water) | |
2.0% max. (130°C, 2 hrs) | |
500ppm max. | |
20ppm max. | |
482.0°C | |
1kg |
7601-89-0 | |
ClNaO4 | |
15,8784 | |
Solubility in water: 209g/100mL (15°C). Other solubilities: 170g/100mL water (0°C),300g/100mL water (80°C),soluble in alcohol | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
122.44 | |
122.44 | |
99+% | |
200ppm max. | |
30ppm max. | |
0.005% max. | |
5ppm max. | |
Flacon en plastique | |
Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol | |
Blanc | |
6.0 to 8.0 (5% aq. soln.) |
Sécurité et traitement
- Sodium perchlorate, pure
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.