Learn More
Honeywell Fluka™ Perchlorate de sodium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 98,0%
Marque:  Honeywell Fluka™ 410241-500G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7601-89-0 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité 500g
Code produit. 15695440
  • 243.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié: 15
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7601-89-0
122.436
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
522606
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
ClNaO4
MFCD00003480
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
perchlorate de sodium
Spécification
Sodium perchlorate
ClNaO4
MFCD00003480
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
122.436
122.44g/mol
500g
7601-89-0
NaClO4
UN1502
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
perchlorate de sodium
522606
≥98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats