missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perchlorate de sodium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium perchlorate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | NaClO4 |
Numéro UN | UN1502 |
Poids de la formule | 122.44g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'