Learn More
Monohydrate de perchlorate de sodium, 98 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15693190
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7791-07-3
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7791-07-3
Réactif ACS, 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Perchlorate Monohydrate
Point de fusion 469°C
Quantité 100 g
Formule moléculaire ClH2NaO5
Formule linéaire NaClO4 · H2O
Numéro MDL MFCD00149164
Numéro UN UN1502
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
CID PubChem 516899
Poids de la formule 140.46g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.02g/cm3